Imprimer
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 285 EUR
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801015
Numéro CAS: 951884-61-0