Imprimer
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 26.1 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864700
Numéro CAS: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III