Imprimer
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 364 EUR
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800927
Numéro CAS: 951884-93-8