Imprimer
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8079-1G PC8079-5G
APOSPC8079-1GEA 132 EUR
APOSPC8079-1G APOSPC8079-5G
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02556038
Numéro CAS: 321705-40-2