Imprimer
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluorobenzothiazole-2-ylamine
PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₅FN₂S
Poids moléculaire: 168.19 g/mol
Point d'ébullition: 304
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013336
Numéro CAS: 348-40-3
EINECS: 609-034-6