Imprimer
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 0 EUR
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01656033
Numéro CAS: 58458-10-9