4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
For HPLC labeling.
Formule:
C₆H₂FN₃O₃ Point de fusion: 52…54 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00010196 Numéro CAS: 29270-56-2 |