Imprimer
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.4 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864699
Numéro CAS: 216766-13-1