Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 120 EUR
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H3F4N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864698
Numéro CAS: 936841-73-5