Imprimer
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 248 EUR
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂S
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836179
Numéro CAS: 1209904-67-5