Imprimer
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 105 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Point de fusion: 92…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836171
Numéro CAS: 885694-00-8