Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8056-1G PC8056-250MG PC8056-5G
APOSPC8056-1GEA 150 EUR
APOSPC8056-1G APOSPC8056-250MG APOSPC8056-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263211
Numéro CAS: 1000339-98-9