Imprimer
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8053-1G PC8053-250MG
APOSPC8053-1GEA 358 EUR
APOSPC8053-1G APOSPC8053-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07376192
Numéro CAS: 347187-18-2