N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉FN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116334 Numéro CAS: 69261-01-4 |