Imprimer
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃OS
Point de fusion: 28…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236332
Numéro CAS: 713-67-7