Imprimer
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 132 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.4795 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800902
Numéro CAS: 951884-02-9