Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de zinc 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
PC8034-100G PC8034-25G PC8034-5G
APOSPC8034-100GEA 151 EUR
APOSPC8034-100G APOSPC8034-25G APOSPC8034-5G
Trifluoromethanesulfonate de zinc 98%
Trifluoromethanesulfonate de zinc
Formule: C₂F₆O₆S₂Zn
Poids moléculaire: 363.53 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013229
Numéro CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8 III