Imprimer
Fluorure de zinc, anhydre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 90.5 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Fluorure de zinc, anhydre 99%
Fluorure de zinc
Formule: F₂Zn
Poids moléculaire: 103.39 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C
Point de fusion: 872 °C
Densité: 4.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011298
Numéro CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9