Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₃F₁₈O₆Y Point de fusion: 166…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064764 Numéro CAS: 18911-76-7 |