Imprimer
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 372 EUR
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formule: C₇H₆F₃NS
Point de fusion: 30…34 °C
Point éclair: 90,55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236333
Numéro CAS: 347-55-7
EINECS: 206-473-1