Imprimer
3-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8004-1G PC8004-25G PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8004-1G APOSPC8004-25G APOSPC8004-5G
3-Chloro-5-trifluorométhylphénol
3-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115852
Numéro CAS: 570391-18-3
UN: 3265
ADR: 8,III