Imprimer
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 277 EUR
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Formule: C₇H₇FS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06201800
Numéro CAS: 845823-04-3