Imprimer
4-Amino-3-fluorothiophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 116 EUR
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Formule: C₆H₆FNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835280
Numéro CAS: 15178-48-0