2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₄F₃IN₂O₂ Point de fusion: 168…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14560547 Numéro CAS: 400-69-1 |