Imprimer
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7974-1G PC7974-5G
APOSPC7974-1GEA 21.5 EUR
APOSPC7974-1G APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800898
Numéro CAS: 911314-43-7