Imprimer
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 152 EUR
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800899
Numéro CAS: 951884-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III