Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC7971-1G PC7971-5G PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7971-1G APOSPC7971-5G APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02691223
Numéro CAS: 76041-73-1