Imprimer
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7967-5G PC7967-1G
APOSPC7967-5GEA 180 EUR
APOSPC7967-5G APOSPC7967-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115983
Numéro CAS: 886500-67-0