Imprimer
2,3-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 156 EUR
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
2,3-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 172.13 g/mol
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115981
Numéro CAS: 256417-11-5