Imprimer
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 102 EUR
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864680
Numéro CAS: 121307-80-0