Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7961-1G PC7961-5G PC7961-10G
APOSPC7961-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7961-1G APOSPC7961-5G APOSPC7961-10G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
Formule: C₆H₄F₃NS
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178749
Numéro CAS: 104040-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III