2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₄F₃IN₂O₂ Point de fusion: 102…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14560546 Numéro CAS: 543740-74-5 |