Imprimer
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyldiphenylsilyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid tert-Butyldiphenylsilyl Ester
PC7942-1G PC7942-5G
APOSPC7942-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7942-1G APOSPC7942-5G
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₉F₃O₃SSi
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01941212
Numéro CAS: 92886-86-7
UN: 1760
ADR: 8,III