1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃ Point d'ébullition: 135 °C/22mmHg Point de fusion: 34…36 °C Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054667 Numéro CAS: 2374-14-3 EINECS: 219-154-7 |