Imprimer
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G PC7914-25G PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7914-1G APOSPC7914-25G APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClFNO
Point de fusion: 201…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800850
Numéro CAS: 178671-97-1