Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 118 EUR
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475889
Numéro CAS: 171426-13-4