Tris(pentafluorophényl)phosphine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
Formule:
C₁₈F₁₅P Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079654 Numéro CAS: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |