Imprimer
2,4,6-Trifluorophénylhydrazine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophénylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095329
Numéro CAS: 80025-72-5