Imprimer
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃HCl₂F₃
Point d'ébullition: 53…55 °C
Densité: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461577
Numéro CAS: 431-27-6