Imprimer
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₄F₂O₂
Poids moléculaire: 122.07 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/7mmHg
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115828
Numéro CAS: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8 III