Imprimer
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Poids moléculaire: 205.03 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C
Densité: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973752
Numéro CAS: 450-88-4