Imprimer
Acide 2,3-difluoro-4-méthoxybenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 157 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
Acide 2,3-difluoro-4-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2,3-difluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428569
Numéro CAS: 329014-60-0