Imprimer
Acide 2,3-difluoro-4-éthoxybenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 159 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
Acide 2,3-difluoro-4-éthoxybenzoïque 97%
Acide 2,3-difluoro-4-éthoxybenzoïque
Formule: C₉H₈F₂O₃
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258849
Numéro CAS: 124728-45-6