Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle 98%
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Formule: C₄H₉F₃O₃SSi
Poids moléculaire: 222.26 g/mol
Point d'ébullition: 37…40 °C/12mmHg
Densité: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000406
Numéro CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III
Indice Merck: 12,09849