Imprimer
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7865-100G PC7865-25G PC7865-5G
APOSPC7865-100GEA 101 EUR
APOSPC7865-100G APOSPC7865-25G APOSPC7865-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Versatile mild methylating agent
Formule: C₃H₉BF₄O
Point de fusion: 200 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011798
Numéro CAS: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II