Imprimer

3-(Difluorométhoxy)aniline 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC7864-25G PC7864-5G
APOSPC7864-25GEA 0 EUR
APOSPC7864-25G APOSPC7864-5G
3-(Difluorométhoxy)aniline 97%
3-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Point d'ébullition: 201…202 °C
Densité: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236221
Numéro CAS: 22236-08-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR