Imprimer
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 29 EUR
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
3-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062370
Numéro CAS: 875664-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III