2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4-Trifluoro-DL-valine
Formule:
C₅H₈F₃NO₂ Point de fusion: 245…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021721 Numéro CAS: 16063-79-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |