Imprimer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206.12 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091008
Numéro CAS: 220239-68-9