Imprimer
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7846-1G PC7846-500MG
APOSPC7846-1GEA 400 EUR
APOSPC7846-1G APOSPC7846-500MG
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆HF₆N
Point d'ébullition: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840203
Numéro CAS: 84940-46-5